Documentos Principais
226475
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
(Phenylthio)ethylene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
136.21
Beilstein:
969970
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.599 (lit.)
pb
94-95 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
chave InChI
GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Phenyl vinyl sulfide was used in the synthesis of 2-fluoropyridinyl-6-oxy- precursors.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laurent Debien et al.
Organic letters, 15(24), 6250-6253 (2013-11-26)
2-Fluoropyridinyl-6-oxy- precursors derived from phenyl vinyl sulfide react with radicals generated from xanthates via an addition-elimination process to furnish the corresponding vinyl sulfides in good yields. This convergent method is operationally simple and enables a straightforward synthesis of the difficult