Documentos Principais
440353
Sigma-Aldrich
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
Sinônimo(s):
Acrolein ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4300 (lit.)
p.e.
115-116 °C (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
chave InChI
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)