Documentos Principais
408549
Sigma-Aldrich
Z-His-OH
99%
Sinônimo(s):
Nα-Carbobenzyloxy-L-histidine, Nα-Z-L-Histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
289.29
Beilstein:
92342
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −24°, c = 1% in 6 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
168 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15N3O4/c18-13(19)12(6-11-7-15-9-16-11)17-14(20)21-8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7,9,12H,6,8H2,(H,15,16)(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)