Documentos Principais
15449
Sigma-Aldrich
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-N(im)-trityl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H31N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
497.58
Beilstein:
732035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~130 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
chave InChI
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Panayiotis Bilalis et al.
Biomacromolecules, 19(9), 3840-3852 (2018-08-11)
A novel, multifunctional hydrogel that exhibits a unique set of properties for the effective treatment of pancreatic cancer (PC) is presented. The material is composed of a pentablock terpolypeptide of the type PLys- b-(PHIS- co-PBLG)-PLys- b-(PHIS- co-PBLG)- b-PLys, which is
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.