Documentos Principais
8.53034
Sigma-Aldrich
Boc-His(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-His(Trt)-OH, N-α-t.-Boc-N-im-trityl-L-histidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H31N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
497.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Boc-His(Trt)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
130 °C (decomposition)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
chave InChI
OYXZPXVCRAAKCM-SANMLTNESA-N
Descrição geral
A protected histidine derivative for only the critical coupling step in Boc SPPS. After coupling the Boc- and Trt-groups are cleaved simultaneously by TFA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0160
Nota de análise
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 4.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3