Documentos Principais
333557
Sigma-Aldrich
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
α-(Trimethylsilyl)vinyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(Br)Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
179.13
Beilstein:
1742258
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
124 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
chave InChI
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)