124052
Bromoethane
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Ethyl bromide
About This Item
7.54 psi ( 20 °C)
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
~3.75 (vs air)
pressão de vapor
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
952 °F
Lim. expl.
11.25 %
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
37-40 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?