Documentos Principais
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Bromoethane, Ethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5Br
Número CAS:
Peso molecular:
108.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-825-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
510 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
510 °C
potência
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6.7-11.3 % (v/v)
p.e.
37-39 °C/1013 hPa
pf
-118 °C
temperatura de transição
flash point -20 °C
solubilidade
9 g/L
densidade
1.46 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5