239607
Bromoethane
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~3.75 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
952 °F
Lim. expl.
11.25 %
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
37-40 °C (lit.)
pf
−119 °C (lit.)
densidade
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
chave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Inhibition of hydrogen-air mixtures by using chemical vapor additives: Compares the effectiveness of bromoethane and other brominated hydrocarbons in minimizing hydrogen hazards (SK Das et al., 2024).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?