Documentos Principais
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Ho(NO3)3 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
441.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
chave InChI
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S306630-1EA
229687-25G
229687-5G4061838782045