359998
(2-Bromovinyl)trimethylsilane
approx. 90% trans, 98%
Sinônimo(s):
β-(Trimethylsilyl)vinyl bromide, 1-Bromo-2-(trimethylsilyl)ethylene
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)\C=C\Br
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
FKXCNOSKBLGEMQ-SNAWJCMRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?