34660
Bicarbonato di-terc-butílico
≥98.0% (GC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Anidrido Boc, Pirocarbonato di-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Bicarbonato di-terc-butílico, ≥98.0% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid or liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
23 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carbonate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Aplicação
- An azobenzene amino acid(aa).
- N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-BOC-MDMA) from MDMA.
It can also be used as a reagent:
- To introduce acid-labile Boc-protecting group in amino acids, peptides, and proteins.
- To prepare styrene derivatives by Heck olefination of aromatic carboxylic acids in the presence of a Pd catalyst.
- To synthesize oxazolidin-2-ones and imidazolidin-2-ones by isocyanation of 1,2-aminoalcohols and 1,2-diamines using DMAP as a catalyst.
- In the preparation of N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-Boc-MDMA) from MDMA.
- For the conversion of amines to corresponding isocyanates, carbamates, and urea derivatives.
- In the N-BOC-ylation of amides.
- In the N-BOC-ylation of sensitive compounds under non-aqueous conditions.
Advertência
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?