8.51055
DMAP
4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
Sinônimo(s):
DMAP, 4-Dimethylaminopyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
420 °C
potência
140 mg/kg LD50, oral (Rat)
90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pH
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
p.e.
138-140 °C/24 hPa
pf
110-112 °C
temperatura de transição
flash point 124 °C
densidade volumétrica
520 kg/m3
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
chave InChI
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Literature references
[1] S. S. Wang, et al. (1981) Int. J. Peptide Protein Res., 18, 459.
[2] J.-P. Gamet, et al. (1984) Tetrahedron, 40, 1995.
[3] K. Takeda, et al. (1991) Synthesis, 1991, 689.
Aplicação
- Copolymerization of β‐butyrolactones using DMAP as initiator: This research focuses on the use of DMAP in the ring-opening polymerization of β‐butyrolactones, analyzing its efficiency as a catalyst (Palenzuela et al., 2024).
- Halogen-Bond-Promoted Direct Cross-Coupling: This article details the use of DMAP in a catalytic process for the cross-coupling of alkyl bromides with coumarins, emphasizing its role under light illumination (Guo et al., 2024).
- Enantiospecific Analysis of Carboxylic Acids: Discusses the superior efficacy of DMAP compared to other catalysts like Et3N in the enantiospecific analysis of carboxylic acids (Mo et al., 2024).
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
124 °C