496820
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
99%
Sinônimo(s):
VEC, Vinyl ethylene carbonate
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
pb
237 °C/733 mmHg (lit.)
densidade
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carbonate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following multi-functional cyclic carbonates:
- 4,4′-((hexane-1,6-diylbis(sulfanediyl))bis-(ethane-2,1-diyl))bis(1,3-dioxolan-2-one) (Bis-CC)
- 2-ethyl-2-(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)-ethyl)thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tris-CC)
- 2,2-bis(((3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)-thio)propanoyl)oxy) methyl)propane-1,3-diyl bis(3-((2-(2-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)ethyl)thio)propanoate) (Tetra-CC)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
206.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?