455067
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Sinônimo(s):
(2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 3-Hydroxypropene carbonate, 3-Hydroxypropylene carbonate, 4-Methylolethylene carbonate, Glycerin carbonate, Glycerol 1,2-carbonate
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
Nível de qualidade
pb
137-140 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2
chave InChI
JFMGYULNQJPJCY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 4-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one (AGC) via Williamson ether synthesis with 3-bromoprop-1-ene.
- Hyperbranched polyethers via copolymerization with cyclic carbonate containing phthalimide moieties.
- (2-Oxo-1,3-dioxolan-4-yl)methyl benzeneacetate by reacting with phenylacetyl chloride.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)