V2607
Vinylene carbonate
contains ≤2% BHT as stabilizer, 97%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxol-2-one, VC
Ensaio
97%
contém
≤2% BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
19-22 °C (lit.)
densidade
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC=CO1
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
chave InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Stomach
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?