Documentos Principais
901595
Sigma-Aldrich
Vinylene carbonate solution
1.0 M in ethyl acetate
Sinônimo(s):
1,3-Dioxol-2-one, VC
About This Item
Fórmula linear:
C3H2O3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in ethyl acetate
índice de refração
n/D 1.377
densidade
0.915 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
[o]1[c]([o]cc1)=O
InChI
1S/C3H2O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
chave InChI
VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Carbonate building block offered as a solution in ethyl acetate for more convenient handling. Vinylene carbonate may also be used as a dienophile in Diels-Alder reactions.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Stomach
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
29.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
-1.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)