Key Documents
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
119.08
Código UNSPSC:
51113400
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O1)CO[13C]1=O
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)