1.09639
Ethyl(-)-L-lactate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ethyl(-)-L-lactate, L(-)-Lactic acid ethyl ester, (S)-(-)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5-16.4 % (v/v)
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
2.7 cSt(25 °C)
p.e.
154 °C/1013 hPa
pf
-25 °C
temperatura de transição
flash point 53 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
128.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.8 °C - closed cup