Documentos Principais
69799
Sigma-Aldrich
(−)-Ethyl L-lactate
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
1720839
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
1.5 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
p.e.
154 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Outras notas
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks, e.g. (S)-1,2-propanediol and (S)-propylene oxide; O-Protection and reduction to the aldehyde
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
128.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L. Banfi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
S.D. Burke et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
J. Gombos et al.
Chemische Berichte, 109, 2645-2645 (1976)
B. Seuring et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
Hongyan Guo et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 59-63 (2009-09-29)
A new approach using aqueous ethyl lactate-modified [S,S]-ethylenediaminedisuccinic acid (EDDS) washing solutions for the removal of Cu from field-contaminated soils was examined in the laboratory. At pH 7 the maximum extraction efficiencies of Cu were about 41% by EDDS solution