08996
(−)-Ethyl L-lactate
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
atividade óptica
[α]/D 10.5±1° (neat)
temperatura de autoignição
752 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
1.5 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.410-1.420
n20/D 1.4130 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
128.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)