PHR2337
3-Methyl-1-butanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1424153
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
família API
isoamyl alcohol
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
644 °F
Lim. expl.
1.2-9 %, 100 °F
embalagem
pkg of 1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
130 °C (lit.)
pf
−117 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
110.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)