47427-U
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 524.1,524.2
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Analito
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.