Documentos Principais
693480
Sigma-Aldrich
Methacrylonitrile-d5
97 atom % D, 97% (CP), contains monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
About This Item
Fórmula linear:
D2C=C(CD3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
72.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
contém
monomethyl ether hydroquinone (as stabilizer)
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-4(2)3-5/h1H2,2H3/i1D2,2D3
chave InChI
GYCMBHHDWRMZGG-KPAILUHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)