226424
2-(Methylthio)ethanol
99%
Sinônimo(s):
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4930 (lit.)
pb
169-171 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?