277460
3-(Methylthio)propionaldehyde
96%
Sinônimo(s):
3-(Methylmercapto)propionaldehyde, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
760 mmHg ( 165 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
p.e.
165-166 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
chave InChI
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxidative coupling and chemoselective oxidation
- Intermolecular alkyne hydroacylation reactions
- Oxidation of sulfides to sulfoxides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?