212830
trans-1-Methoxy-3-trimethylsiloxy-1,3-butadiene
95%
Sinônimo(s):
Danishefsky’s diene
About This Item
Ensaio
95%
forma
liquid
Impurezas
2-5% 4-methoxy-3-buten-2-one
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
68-69 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CO\C=C\C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-8(6-7-9-2)10-11(3,4)5/h6-7H,1H2,2-5H3/b7-6+
chave InChI
SHALBPKEGDBVKK-VOTSOKGWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of sulfone analogues of griseofulvin (sulfogriseofulvins), 4H-1-aminopyrroles and 4,5H-pyrazoles
- as Diels-Alder diene for the synthesis of pyridones and pyranones
- as reagent employed in the Mannich-Michael reaction for preparation of piperidinones and enaminones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup