106615
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
98%
Sinônimo(s):
Bis-MPA, DMPA®, Dimethylolpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
189-191 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
acetone: slightly soluble
benzene: insoluble
methanol: soluble
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?