Key Documents
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
225-306-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
188-191 °C
temperatura de transição
flash point >150 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3