Key Documents
470627
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
98%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
acetone: 18 wt. % at 40 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)