388386
4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers
90%
Sinônimo(s):
HMDI, Hydrogenated MDI
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pf
26 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
chave InChI
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?