C105198
Cyclohexyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
Isocyanatocyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.83 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
168-170 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
chave InChI
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?