133280
Butyl isocyanide
97%
Sinônimo(s):
1-Butylisonitrile, 1-Isocyanobutane, Butyl isonitrile, n-Butyl isocyanide, n-Butyl isonitrile
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
densidade
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1H3
chave InChI
FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?