376159
(Trimethylsilyl)methyl isocyanide
97%
Sinônimo(s):
(Isocyanomethyl)trimethylsilane
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
52-53 °C/35 mmHg (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H11NSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,2-4H3
chave InChI
OLSTVZKPVGMQKB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?