Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
226491
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
greener alternative
technical grade
Sinônimo(s):
tert-Octyl isocyanide, Walborsky’s reagent
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Beilstein:
2076559
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 5
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
55-57 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
chave InChI
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Aplicação
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide was used in the synthesis of substituted furans and imides.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ramazani A and Holagh MV.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 184(1), 171-178 (2008)