Documentos Principais
8.18105
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide, Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NC
Número CAS:
Peso molecular:
139.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
238-577-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
55-56 °C/15 hPa
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](#[C-])C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H17N/c1-8(2,3)7-9(4,5)10-6/h7H2,1-5H3
chave InChI
YVPXQMYCTGCWBE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.799 - 0.801
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup