Key Documents
8.18151
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl isocyanide
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclohexyl isocyanide, Cyclohexyl isonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11N
Número CAS:
Peso molecular:
109.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
213-238-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
pb
173-176 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 77 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H11N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2
chave InChI
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.892 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup