Documentos Principais
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl isocyanide
95%
Sinônimo(s):
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7N
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
60-64 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
chave InChI
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)