69893
2-Morpholinoethyl isocyanide
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-(2-Isocyanoethyl)morpholine, MEI
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.469
p.e.
72-73 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
isonitrile
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[N+]CCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2O/c1-8-2-3-9-4-6-10-7-5-9/h2-7H2
chave InChI
MFRZPLYKVDHOSN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Nitrogen acyclic carbene (NAC) complexes to be used as catalysts for the synthesis of phenol and hydration of alkynes.
- Variety of imidazo[1,2-a]pyridines and α-acylaminoamides by Ugi condensation reaction.
- 2-Aminobenzoxazoles and 3-aminobenzoxazines having important therapeutic activities.
It can also be used as a ligand in bis-cyclometalated iridium complexes for the organic light emitting diodes (OLEDs).
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?