Documentos Principais
T66206
Sigma-Aldrich
1,2,6-Hexanetriol
96%
Sinônimo(s):
1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1304479
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.63 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
178 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
chave InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2,6-Hexanetriol has been used as a precursor to synthesize a trivalent linker containing three thiol moieties (triskelion) for the regioselective terminal activation of chitosan.
It can be used to prepare:
  • 1,6-Hexanediol (key polymer precursor to polyesters) via hydrodeoxygenation process in the presence of Rh–ReOx/SiO2 catalyst.
  • Tetrahydropyran-2-methanol, a six-membered oxide ring, by reacting with ethylene carbonate.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
HMDI analytical standard
Supelco
33490
HMDI
From 5-hydroxymethylfurfural (HMF) to polymer precursors: catalyst screening studies on the conversion of 1, 2, 6-hexanetriol to 1, 6-hexanediol
Buntara T, et al.
Topics in Catalysis, 55(7-10), 612-619 (2012)
Cyclic ethers made by pyrolysis of carbonate esters
Pattison DB
Journal of the American Chemical Society, 79(13), 3455-3456 (1957)
Regioselective chitosan end-group activation: the triskelion approach
Pickenhahn VD, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(30), 18628-18638 (2017)