260282
1,2-Pentanediol
96%
Sinônimo(s):
1, 2-Dihydroxypentane, 1, 2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1 2-butanediol
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
chave InChI
WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.