D1203
1,10-Decanediol
98%
Sinônimo(s):
Decamethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup