Documentos Principais
95755
Sigma-Aldrich
m-Xylylene diisocyanate
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
781825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
88-90 °C/0.02 mmHg (lit.)
densidade
1.202 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h1-4H,5-6H2
chave InChI
RTTZISZSHSCFRH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Suansuan Wang et al.
Soft matter, 13(45), 8609-8617 (2017-11-08)
A new class of bisurea derivatives bearing tetrahydroxy groups have been proven to be non-gelators in water and various organic solvents even under long-term sonication or efficient heating treatment. We found that it is possible to trigger physical gelation behaviour