405949
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
mixture of cis and trans, 99%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(methylisocyanate)cyclohexane, Hydrogenated m -xylylene diisocyanate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 98 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
densidade
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCC1CCCC(CN=C=O)C1
InChI
1S/C10H14N2O2/c13-7-11-5-9-2-1-3-10(4-9)6-12-8-14/h9-10H,1-6H2
chave InChI
XSCLFFBWRKTMTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?