Documentos Principais
708909
Sigma-Aldrich
1,4-Butane diisothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2S2
Número CAS:
Peso molecular:
172.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
29-33 °C
grupo funcional
amine
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H8N2S2/c9-5-7-3-1-2-4-8-6-10/h1-4H2
chave InChI
RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)