181501
Poly(1,4-butylene adipate)
average Mw ~12,000 by GPC
Sinônimo(s):
Adipic acid-1,4-butanediol copolymer, PBAG, Poly(butylene adipate), Poly(tetramethylene adipate)
About This Item
Fórmula linear:
[O(CH2)4O2C(CH2)4CO]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
chips
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~12,000 by GPC
temperatura de transição
Tg −68 °C
Tm 54 °C
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
chave InChI
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Injection molding for automotive, mechanical and electronic industries.
Características e benefícios
Excellent heat resistance, low creep and high stiffness at elevated temperatures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?