Documentos Principais
64841-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 33 mm × 94 mm
Sinônimo(s):
CELLULOSE THIMBLE 33 X 94,PK25
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiais
cellulose
embalagem
pkg of 25 ea
tamanho
33 mm × 94 mm
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)