Key Documents
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10OS
Número CAS:
Peso molecular:
106.19
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
180-184 °C/1013 hPa
pf
-100 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
densidade
1.018 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C