O9389
Oltipraz
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methyl-5-(2-pyrazinyl)-1,2-dithiole-3-thione, BRN 0978110, CCRIS 4048, NSC 347901, RP 35972
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(SSC1=S)c2cnccn2
InChI
1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3
chave InChI
CKNAQFVBEHDJQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3