SML1868
Brusatol
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Brusatol, (11β,12α,15β)-13,20-Epoxy-3,11,12-trihydroxy-15-[(3-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)oxy]-2,16-dioxo-picras-3-en-21-oic acid methyl ester, Brutasol, NSC 172924, Yatansin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Brucia javanica)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +35 to +44°, c = 0.5 in acetone
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(O)C(C[C@@]2(C)[C@@]1([H])C[C@]3([H])[C@]45[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](O)[C@](OC5)(C(OC)=O)[C@]4([H])[C@@H](OC(C=C(C)C)=O)C(O3)=O)=O
InChI
1S/C26H32O11/c1-10(2)6-15(28)37-18-20-25-9-35-26(20,23(33)34-5)21(31)17(30)19(25)24(4)8-13(27)16(29)11(3)12(24)7-14(25)36-22(18)32/h6,12,14,17-21,29-31H,7-9H2,1-5H3/t12-,14+,17+,18+,19+,20+,21-,24-,25+,26-/m0/s1
chave InChI
ZZZYHIMVKOHVIH-VILODJCFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SML1868-25MG | 4061833253953 |
SML1868-5MG | 4061833253960 |